Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
12805-1G-F 12805-25G-F 12805-5G-F
SIAL12805-1G-FEA 89.2 EUR
SIAL12805-1G-F SIAL12805-25G-F SIAL12805-5G-F
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fórmula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Número MDL : MFCD00077411
Número CAS: 128625-52-5