Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Atenção
Sinônimos: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
8.51009.0100 8.51009.0025
01-62-0016-100EA 0 EUR
01-62-0016-100 01-62-0016-25
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fórmula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Peso Molecular: 520.4 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077411
Número CAS: 128625-52-5