Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
270720050 270720250
ACRO270720050EA 122 EUR
ACRO270720050 ACRO270720250
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fórmula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Peso Molecular: 520.4 g/mol
Ponto de Fusão: 145…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077411
Número CAS: 128625-52-5
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 160 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %