Ethyl arachidonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A9135-100MG
A9135-1G
SIALA9135-100MGEA
218
EUR
SIALA9135-100MG
SIALA9135-1G
Ethyl arachidonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl arachidonate
Fórmula:
C₂₂H₃₆O₂ |
Número MDL :
MFCD00038340 Número CAS: 1808-26-0 |