Print…
Ethyl arachidonate
Fornecedor: Cayman Chemical
10008200-100 10008200-25 10008200-50
CAYM10008200-100EA 135 EUR
CAYM10008200-100 CAYM10008200-25 CAYM10008200-50
Ethyl arachidonate
Ethyl arachidonate
Fórmula: C₂₂H₃₆O₂
Número MDL : MFCD00038340
Número CAS: 1808-26-0