Print…
2-Hydroxyestradiol
Fornecedor: Cayman Chemical
13019-1 13019-5 13019-10 13019-25
CAYM13019-1EA 82.1 EUR
CAYM13019-1 CAYM13019-5 CAYM13019-10 CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Fórmula: C₁₈H₂₄O₃
Número MDL : MFCD00010490
Número CAS: 362-05-0