Print…
2-Methoxyestradiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M6383-10MG M6383-50MG M6383-5MG
SIALM6383-10MGEA 145 EUR
SIALM6383-10MG SIALM6383-50MG SIALM6383-5MG
2-Methoxyestradiol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyestradiol
Fórmula: C₁₉H₂₆O₃
Número MDL : MFCD00010489
Número CAS: 362-07-2