Print…
2-Methoxyestradiol
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
13021-5 13021-10 13021-25 13021-50
CAYM13021-5EA 58.4 EUR
CAYM13021-5 CAYM13021-10 CAYM13021-25 CAYM13021-50
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Fórmula: C₁₉H₂₆O₃
Número MDL : MFCD00010489
Número CAS: 362-07-2