Print…
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
634786-5G 634786-1G
SIAL634786-5GEA 395 EUR
SIAL634786-5G SIAL634786-1G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD01317839
Número CAS: 101469-92-5