Print…
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
532169-1G 532169-5G
SIAL532169-1GEA 113 EUR
SIAL532169-1G SIAL532169-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD01317838
Número CAS: 109431-87-0