Print…
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27590.03 H27590.06
H27590.03EA 83 EUR
H27590.03 H27590.06
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98%
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 109431-87-0 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD01317838
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317838
Número CAS: 109431-87-0