Print…
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
634794-1G 634794-5G
SIAL634794-1GEA 70.4 EUR
SIAL634794-1G SIAL634794-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD03419271
Número CAS: 147081-44-5