Print…
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2056-25G D2056-5G
TCIAD2056-25GEA 259 EUR
TCIAD2056-25G TCIAD2056-5G
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄BrO₂P
Ponto de Fusão: 155°C
Número MDL : MFCD00075119
Número CAS: 86608-70-0
EINECS: 404-940-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17eb81e4e93d6d5982675b4f43898b15ff7c1271&vid=17eb81e4e93d6d5982675b4f43898b15ff7c1271&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %