Print…
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
D1655-25G D1655-5G
TCIAD1655-25GEA 256 EUR
TCIAD1655-25G TCIAD1655-5G
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₄H₂₆BrO₂P
Peso Molecular: 457.36 g/mol
Número MDL : MFCD00012000
Número CAS: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc8f2589d4d9ca07ffb0156df8208e88ba9f829&vid=efc8f2589d4d9ca07ffb0156df8208e88ba9f829&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency