[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04909.06
L04909.14
L04909.06EA
35.1
EUR
L04909.06
L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 69891-92-5
Molecular Formula: C24H26BrO2P
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 183-195°
Beilstein Reference: 4117571
Fórmula:
C₂₄H₂₆BrO₂P Ponto de Fusão: 183…195 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012000 Número CAS: 69891-92-5 EINECS: 274-189-5 |