Print…
Agitadores rotativos, Loopster basic e digital
Fornecedor: IKA
4015000 4016000
444-1039EA 963 EUR
444-1039 444-1040
Agitadores rotativos, Loopster basic e digital
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Agitadores rotativos para uma mistura suave e eficaz, o modelo basic tem velocidade fixa e o modelo digital apresenta uma velocidade ajustável. Ideal para amostras biológicas, especialmente para sangue, separação e mistura de amostras em pó e líquidas em tubos até 50 ml. Os acessórios facilmente removíveis permitem uma limpeza rápida. Os diferentes acessórios opcionais permitem que os agitadores sejam usados numa variedade de aplicações.
  • Ângulo rotativo ajustável
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 e 50ºC em incubadoras ou salas frias
  • Operação simples com teclado tátil
  • Adequados para operação contínua
  • Temporizador: contagem decrescente, ajustável de 1 s a 99h59min (modelo digital)
  • O modelo digital faz contagem do tempo de agitação e mostra códigos de erro no display
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Informações de encomenda: fornecido sem acessórios, que devem ser encomendados em separado.