Print…
Agitadores, Roller 6 e 10 basic e digital
Fornecedor: IKA
4010000 4012000 4011000 4013000
444-0819EA 1804 EUR
444-0819 444-0821 444-0820 444-0822
Agitadores, Roller 6 e 10 basic e digital
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Os agitadores Roller com 6 ou 10 rolos fornecem uma agitação suave, o modelo basic tem velocidade fixa e o modelo digital apresenta uma velocidade ajustável. Utilizados para misturar amostras de sangue, suspensões sólidas e líquidas e amostras viscosas. Estas unidades podem ser utilizadas com todos os tubos e frascos cilíndricos convencionais. Acessórios facilmente amovíveis para uma limpeza rápida.
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 e 50ºC em incubadoras ou salas frias
  • Adequados para operação contínua
  • Rolos amovíveis permitem agitação de tubos de maiores dimensões
  • Operação simples com teclado tátil
  • Temporizador: contagem decrescente, ajustável de 1 s a 99h59min (modelo digital)
  • O modelo digital faz contagem do tempo de agitação e mostra códigos de erro no display
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Fornecimento: fornecidos com proteção.