Print…
Agitadores, Rocker 2D e 3D basic e digital
Fornecedor: IKA
4000000 4001000 4002000 4003000
444-0817EA 1137 EUR
444-0817 444-0818 444-0815 444-0816
Agitadores, Rocker 2D e 3D basic e digital
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Agitadores para operações de mistura suaves, os modelos 2D executam um movimento basculante e os modelos 3D realizam movimentos rotativos em três dimensões, os modelos basic têm um ângulo de agitação fixo e os modelos digitais apresentam uma velocidade e ângulo de agitação ajustável. São utilizados para agitação de frascos, frascos de cultura, placas de Petri e tubos. Os agitadores 3D são ideais para cultura de células, extrações de DNA, distribuição e coloração/descoloração de células. A velocidade de agitação mantém-se constante mesmo com variações de carga e tensão. Os diferentesMais informação do produto