Print…
Sistema de aspiração de fluidos, Biochem VacuuCenter, BVC professional
Fornecedor: VACUUBRAND
20727400 20727500 727401 727501 727402 727502
181-0295EA 2495 EUR
181-0295 181-0322 VACU727401 VACU727501 181-0420 181-0421
Sistema de aspiração de fluidos, Biochem VacuuCenter, BVC professional
Bombas Sistemas de Aspiração a Vácuo
O VacuuCenter BVC professional destina-se a aspirar e eliminar fluidos biológicos, fornecendo níveis excelentes de conforto e segurança para trabalhar com materiais biológicos e de risco biológico. Um sensor sem contacto monitoriza o nível do líquido no frasco de recolha de modo eletrónico, evitando que transborde. Uma rotina de desinfeção permite a sucção dos desinfetantes mediante um conjunto manual de aspiração e tubos depois de desligar a bomba, cumprindo assim os exigentes protocolos de segurança. O BVC professional com frascos PP de 4 litros, com engates rápidos de fecho automático, minimiza o risco de transporte de resíduos perigosos e de contaminação no local de trabalho. a versão com frasco de vidro de borossilicato revestido de 2 litros permite ao utilizador trabalhar com desinfetantes agressivos,
como lixívia.
  • Potente e resistente bomba de diafragma para produtos químicos para uso universal económico
  • É extremamente compacta, ocupa pouco espaço e silenciosa, sendo assim uma ferramenta ideal no local de trabalho
  • Fácil operação graças ao poder de sucção eletronicamente ajustável via painel tátil, para uma sucção forte e sensível
  • Frasco de recolha autoclavável concebido para reduzir a formação de aerossóis e de espuma
  • Preparado para aceitar um segundo controlador manual de aspiração (VHC) para suportar dois utilizadores
  • Sensor sem contacto para a monitorização eletrónica do nível do líquido no frasco de recolha
  • Rotina de desinfeção da tubagem de sucção para a aspiração do desinfectante depois de desligar a bomba
  • Para um trabalho profissional perfeitamente adaptado aos necessários protocolos de segurança
Fornecimento: Fluid aspiration system complete with powerful chemistry diaphragm pump, collection bottle, adjustable suction power control via touch panel, non-contact liquid level sensor, quick couplings (4 l PP version), aspiration hand set VHC and protection filter, ready for use with manual of instructions.Other accessories and spares are available - please contact us for details.