Print…
Fluid aspiration system, Biochem VacuuCenter, BVC control
Fornecedor: VACUUBRAND
20727200 20727300 727201 727301 727202 727302
181-0293EA 1895 EUR
181-0293 181-0321 VACU727201 VACU727301 181-0418 181-0419
Fluid aspiration system, Biochem VacuuCenter, BVC control
Bombas Sistemas de Aspiração a Vácuo
O VacuuCenter BVC control destina-se a uma aspiração eficiente e conveniente de sobrenadantes. O nível de vácuo - e, por conseguinte, a força de sucção - é ajustada de forma precisa através do painel tátil eletrónico e permite uma operação sensível e reproduzível. A bomba de vácuo de diafragma resistente a produtos químicos é automaticamente ligada e desligada conforme necessário, o que reduz ainda mais o baixo nível de ruído. O BVC control está disponível em duas opções de equipamento completas com diferentes balões de recolha. O
frasco de vidro de borossilicato de 2 litros com um revestimento protetor tem uma resistência a produtos químicos muito elevada. Para quantidades maiores de líquidos, pode usar o frasco de polipropileno (PP) inquebrável de 4 litros. As superfícies suaves permitem uma fácil limpeza dos sistemas.
  • Potente e resistente bomba de diafragma para produtos químicos para uso universal económico
  • É extremamente compacta, ocupa pouco espaço e silenciosa, sendo assim uma ferramenta ideal no local de trabalho
  • Fácil operação graças ao poder de sucção eletronicamente ajustável via painel tátil, para uma sucção forte e sensível
  • Frasco de recolha autoclavável concebido para reduzir a formação de aerossóis e de espuma
  • Pronto para aceitar um segundo controlador manual de aspiração (VHC) para suportar dois utilizadores
Fornecimento: Fluid aspiration system complete with powerful chemistry diaphragm pump, collection bottle, adjustable suction power control via touch panel, aspiration hand set VHC and protection filter, ready for use with manual. Other accessories and spares are available - please contact us for details.