Print…
Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas, Megafuge®, 8/8R
Fornecedor: Thermo Scientific
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 3060 EUR
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Centrífugas, de bancada, ventiladas/refrigeradas, Megafuge®, 8/8R
Centrífugas Centrífugas de bancada
Estas centrífugas duradouras estão disponíveis com versão ventilada ou refrigerada e proporcionam uma excecional capacidade num design compacto com uma interface simples e inteligente.
  • Desempenho silencioso para um ambiente seguro, sem stress
  • Funcionamento com um só toque com protocolos previamente guardados e proteção com palavra-passe
  • Display retroiluminado de visibilidade elevada, para facilitar a leitura de parâmetros
  • A função de segurança Auto-Lock™ com botão de pressão permite a troca rápida e fácil do rotor e desimpede o acesso à câmara para
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Megafuge® 8 Megafuge® 8R Megafuge® 8 Megafuge® 8R
Environmentally Preferable
Capacidade máx. - rotor de ângulo fixo 6×50 ml (com rotor HIGHConic™) 6×50 ml (com rotor HIGHConic™) 6×50 ml (com rotor HIGHConic™) 6×50 ml (com rotor HIGHConic™)
Capacidade máx. - rotor basculante 4×145 ml (com rotor TX-150) 4×145 ml (com rotor TX-150) 4×145 ml (com rotor TX-150) 4×145 ml (com rotor TX-150)
Velocidade máx. - rotor de ângulo fixo 16000 min⁻¹ (com rotor MicroClick 24×2) 17850 min⁻¹ (com rotor MicroClick 24×2) 16000 min⁻¹ (com rotor MicroClick 24×2) 17850 min⁻¹ (com rotor MicroClick 24×2)
Velocidade máx. - rotor basculante 4500 min⁻¹ (com rotor TX-150) 4500 min⁻¹ (com rotor TX-150) 4500 min⁻¹ (com rotor TX-150) 4500 min⁻¹ (com rotor TX-150)
RCF máx. - rotor de ângulo fixo 24328 ×g (com rotor MicroClick 24×2) 30279 ×g (com rotor MicroClick 24×2) 24328 ×g (com rotor MicroClick 24×2) 30279 ×g (com rotor MicroClick 24×2)
RCF máx. - rotor basculante 3260 ×g (com rotor TX-150) 3260 ×g (com rotor TX-150) 3260 ×g (com rotor TX-150) 3260 ×g (com rotor TX-150)
Refrigerated No Yes
Temperatura –10...+40 °C –10...+40 °C
Rampas de aceleração/travagem 2 2 2 2
Controlo Microprocessador Microprocessador Microprocessador Microprocessador
Programas 4 protocolos através de chave de acesso direto 3 protocolos através de chave de acesso direto, e ainda 96 programas adicionais aos quais é possível aceder através de uma pasta 4 protocolos através de chave de acesso direto 3 protocolos através de chave de acesso direto, e ainda 96 programas adicionais aos quais é possível aceder através de uma pasta
Temporizador 99 h 59 min + contínuo 99 h 59 min + contínuo 99 h 59 min + contínuo 99 h 59 min + contínuo
Sistema antidesequilíbrio SMARTSpin SMARTSpin SMARTSpin SMARTSpin
Idiomas Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês e russo Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês e russo Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês e russo Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês e russo
Nível de ruído <58 dB(A) (com rotor TX-150); <61 dB(A) (com rotor MicroClick 24×2) <56 dB(A) (com todos os rotores); <52 dB(A) (com rotor MicroClick 24×2) <58 dB(A) (com rotor TX-150); <61 dB(A) (com rotor MicroClick 24×2) <56 dB(A) (com todos os rotores); <52 dB(A) (com rotor MicroClick 24×2)
Alimentação de energia 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz 230 V / 50 - 60 Hz
Consumo de energia 310 W 750 W 310 W 750 W
L×P×A 370×480×310 mm (tampa fechada) 460×670×320 mm (tampa fechada) 370×480×310 mm (tampa fechada) 460×670×320 mm (tampa fechada)
Peso 35 kg 71 kg 35 kg 71 kg