Print…
Refratómetro digital com escalas especiais
Fornecedor: Atago
3477 3478 3486 3488 3489
635-0623EA 863 EUR
635-0623 635-0624 635-0626 635-0627 635-0628
Refratómetro digital com escalas especiais
Refractómetros Refractómetros portáteis
Pocket size digital refractometers for measuring different parameters.
  • Calibração com água
  • Interferência de luz externa (ELI)
  • Medições precisas à luz do dia ou perto de uma janela