Print…
Refrátometro digital para açúcar, Palette
Fornecedor: Atago
3462 3452 3405 3442
635-0152EA 1110 EUR
635-0152 635-0151 635-0149 635-0150
Refrátometro digital para açúcar, Palette
Refractómetros Refractómetros portáteis
Modern, attractive refractometers for sugar applications.
  • Different colours to identify the models
  • Simple two button operation
  • Calibração com água
Manuseamento simples com apenas dois botões
ELI (interferência de luz externa) permite ao utilizador fazer medições precisas à luz do dia ou perto de uma janela.
Fornecimento: PR-301α que é fornecido com uma padrão de calibração (7 ml) e círculos de papel absorvente.