Print…
VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticais
Fornecedor: VWR Collection
481-0689EA 13669.86 EUR
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticais
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
VAPOUR-Line autoclaves are designed for applications such as liquids in open or slightly closed vessels, instruments and solids, unwrapped and waste sterilisation (not DIN 58951 compliant).
  • Equipados de série com filtro estéril para ventilação da câmara de esterilização
  • Equipados com um controlador de microprocessador com 10 programas predefinidos (5 programas predefinidos livremente modificáveis e 5 protegidos por código)
  • Mecanismo de bloqueio de segurança aprovado pela TÜV e bloqueio térmico de acordo com norma EN DIN 61010-2-43 com referência de sensor flexível
  • Remoção de ar por gravidade (exceto modelos M)
  • Condensação de vapor de escape integrada, com refrigeração a água e temperatura controlada
  • Chip de memória integrado para armazenar até 150 ciclos (possibilidade de impressão posterior)
Todos os modelos VAPOUR-Line 80 e 135 geram vapor diretamente na câmara. Os elementos de aquecimento situam-se sob a base da câmara, pelo que não existe contacto entre estes e a água de alimentação, o que garante uma longa duração do elemento e impede a contaminação dos elementos devido a resíduos derramados, garrafas partidas ou semelhante. Os elementos são protegidos contra sobreaquecimento por meio de um limitador térmico.
Os modelos 80M e 135M VAPOUR-Line estão equipados com um sistema de refrigeração a ar eficaz para esterilização líquida. Este acelera o tempo de arrefecimento até 40% em comparação com os modelos padrão.
Interface RS485.
Contacte o seu representante local de vendas da Avantor para esclarecer quais as funções ou os modelos corretos para a sua aplicação.