Print…
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
T2775-25G T2775-5G
TCIAT2775-25GEA 205 EUR
TCIAT2775-25G TCIAT2775-5G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NS
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00040926
Número CAS: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8114b7a8c140822201d12d5b42c83da45e4f95c5&vid=8114b7a8c140822201d12d5b42c83da45e4f95c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %