Print…
4,4'-Isopropylidenediphenyl diacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bisphenol A diacetate, 2,2-Bis(4-acetoxyphenyl)propane, 4,4'-Isopropylidenediphenol diacetate
B1286-25G B1286-500G
TCIAB1286-25GEA 26 EUR
TCIAB1286-25G TCIAB1286-500G
4,4'-Isopropylidenediphenyl diacetate ≥98.0% (por GC)
4,4'-Isopropylidenediphenyl diacetate
Fórmula: C₁₉H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 215°C
Número MDL : MFCD00026194
Número CAS: 10192-62-8
EINECS: 233-472-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency