Print…
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0982-1G H0982-5G
TCIAH0982-1GEA 528 EUR
TCIAH0982-1G TCIAH0982-5G
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Fórmula: C₉H₁₈O₅
Peso Molecular: 206.24 g/mol
Número MDL : MFCD00067524
Número CAS: 75507-26-5
EINECS: 278-224-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297f1869cd13a8d815fd8baa8371ab655e6147ab&vid=297f1869cd13a8d815fd8baa8371ab655e6147ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %