Print…
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0983-1G H0983-25G H0983-5G
TCIAH0983-1GEA 76 EUR
TCIAH0983-1G TCIAH0983-25G TCIAH0983-5G
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Fórmula: C₁₁H₂₂O₆
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD00192215
Número CAS: 75507-25-4
EINECS: 278-222-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&vid=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %