Print…
Dicromato de potássio solução padronizada 0.025 N em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
35589.AP 35589.K2
35589.APEA 30.2 EUR
35589.AP 35589.K2
Dicromato de potássio solução padronizada 0.025 N em solução aquosa
Dicromato de potássio
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011367
Fórmula: K₂Cr₂O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011367
Número CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III