Print…
Isophorondiamine mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
I0228-25ML I0228-500ML
TCIAI0228-25MLEA 16 EUR
TCIAI0228-25ML TCIAI0228-500ML
Isophorondiamine mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
Isophorondiamine
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂
Ponto de ebulição: 247°C
Ponto de Fusão: 10°C
Ponto de Inflamação: 117°C
Número MDL : MFCD00019397
Número CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7e9896507a88934b55a91782db5ba6401f36d08&vid=74168391b4fafdb5efcb8defd14c76b4ee57a2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %