Print…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M em THF, AcroSeal®, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
277851000 277858000
277851000.EA 97.2 EUR
277851000. 277858000.
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M em THF, AcroSeal®, puro
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈NNaSi₂
Peso Molecular: 183.38 g/mol
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009835
Número CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear orange to brown Solution
Titration with HClO4 38 to 42 %