Print…
Adenosine-5'-monophosphoric acid (AMP) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A0158-1G A0158-25G A0158-5G
TCIAA0158-1GEA 16 EUR
TCIAA0158-1G TCIAA0158-25G TCIAA0158-5G
Adenosine-5'-monophosphoric acid (AMP) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Adenosine-5'-monophosphoric acid (AMP)
Fórmula: C₁₀H₁₄N₅O₇P
Número MDL : MFCD00005750
Número CAS: 61-19-8
EINECS: 200-500-0
Merck Index: 14,00158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e2c0f2dcc8f640b25fa3e4f1d390f6a2dc3b577&vid=8e2c0f2dcc8f640b25fa3e4f1d390f6a2dc3b577&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -50.0 deg (C=2, 1mol/L NaOH) (calcd.on dried substance)
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency