Print…
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
H0241-25G H0241-500G
TCIAH0241-25GEA 24 EUR
TCIAH0241-25G TCIAH0241-500G
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Fórmula: C₂H₅NaO₄S
Peso Molecular: 148.11 g/mol
Número MDL : MFCD00007534
Número CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency