Print…
2-Ethoxyethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid 2-Ethoxyethyl ester, Ethylene glycol monoethyl ether Methacrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M1251-25ML M1251-500ML
TCIAM1251-25MLEA 16 EUR
TCIAM1251-25ML TCIAM1251-500ML
2-Ethoxyethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-Ethoxyethyl methacrylate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.1950 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00009249
Número CAS: 2370-63-0
EINECS: 219-135-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&vid=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %