Trimetilamina ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L em água
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T0464-25ML
T0464-500ML
TCIAT0464-25MLEA
17
EUR
TCIAT0464-25ML
TCIAT0464-500ML
Trimetilamina ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L em água
Trimetilamina
Fórmula:
C₃H₉N Peso Molecular: 59.11 g/mol Ponto de ebulição: 2.87 Ponto de Fusão: -117.1 Ponto de Inflamação: 3°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008327 Número CAS: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 1297 ADR: 3 II Merck Index: 14,09710 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 28.0 to 31.0 w/w% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...