Print…
Metacrilato de isobutilo ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid Isobutyl ester
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
M0132-25ML M0132-500ML
TCIAM0132-25MLEA 17 EUR
TCIAM0132-25ML TCIAM0132-500ML
Metacrilato de isobutilo ≥98.0% (por GC) estabilizada
Metacrilato de isobutilo
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD00008931
Número CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&vid=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %