Print…
Hidróxido de sódio solution_SC 50% w/w, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
3727-09EA 2111.45 EUR
3727-09 3727-07 3727-01 3727-25 3727-03 3727-R
Hidróxido de sódio solution_SC 50% w/w, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
MPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).
Atenção: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 50 - 52%
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤20
Assay (NaOH) (by acidimetry) 50 - 52 %
Color (APHA) ≤20
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
Silica (SiO₂), For Information Only ≤5 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg), For Information Only
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm
IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).