Print…
Nitrato de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
3770-01EA 162.54 EUR
3770-01 3770-07 3770-09
Nitrato de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 308 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.5 - 8.3
ACS - Assay (NaNO₃) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.5 - 8.3
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Iodate (IO₃) ≤5 ppm
ACS- Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤3 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs