Print…
1,4-Dioxano ≥99.0% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) estabilizada, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 0,075%
9231-22EA 359.62 EUR
9231-22 9231-03 9231-01 9231-R
1,4-Dioxano ≥99.0% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) estabilizada, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1,4-Dioxano
Atenção: STORAGE: Store above 11°C (53°F) or product will freeze.
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 101,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11,8 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₄H₈O₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) (by polarography) ≤0.01 %
Color (APHA) ≤20
Freezing Point ≥11.0 °C
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.005 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0016
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
STORAGE: Store above 11°C (53°F) or product will freeze.
Contains 0.075% Butylated Hydroxytoluene as a stabilizer.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs