Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
B2542-25G
B2542-250G
TCIAB2542-25GEA
73
EUR
TCIAB2542-25G
TCIAB2542-250G
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de lítio
Fórmula:
C₂F₆LiNO₄S₂ Peso Molecular: 287.09 g/mol |
Número MDL :
MFCD00210017 Número CAS: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8 II |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 231.0 to 237.0 deg-C |