Print…
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2615-5G C2615-25G
TCIAC2615-5GEA 39 EUR
TCIAC2615-5G TCIAC2615-25G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 71°C
Número MDL : MFCD03412200
Número CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9675336075703fec99e9d563128400fe0aefc8ca&vid=b8783674d8228451c39218751e38e6b3a98bbad1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C