Print…
3,5-Dibromoanthranilic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3,5-dibromobenzoicacid, 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
D4177-5G D4177-25G
TCIAD4177-5GEA 29 EUR
TCIAD4177-5G TCIAD4177-25G
3,5-Dibromoanthranilic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,5-Dibromoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₅Br₂NO₂
Número MDL : MFCD00017087
Número CAS: 609-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd00f1156a04cc0fc379bbc7e5e92697e323d72d&vid=b10659d9b450bed8617583290394da4b8a4c09b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C