Print…
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
B3730-1G B3730-5G
TCIAB3730-1GEA 16 EUR
TCIAB3730-1G TCIAB3730-5G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 155 °C
Número MDL : MFCD00052919
Número CAS: 77811-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83c13100080301f1338dc80fe5c56c9e13e3a15&vid=c83c13100080301f1338dc80fe5c56c9e13e3a15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C