Print…
2,5-Diaminobenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Phenylenediamine-2-sulphonic acid, 2,5-Diaminobenzenesulphonic acid
P1691-25G P1691-5G
TCIAP1691-25GEA 77 EUR
TCIAP1691-25G TCIAP1691-5G
2,5-Diaminobenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,5-Diaminobenzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₃S
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 300°C
Número MDL : MFCD00007904
Número CAS: 88-45-9
EINECS: 201-832-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed6bdec0502797a88b9742880b62f0d9324bba5f&vid=ed6bdec0502797a88b9742880b62f0d9324bba5f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %