Print…
Cloreto de cálcio dihidratado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
1318.1000EA 188.25 EUR
1318.1000 1318.0100
Cloreto de cálcio dihidratado, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 176 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Encomendar
Assay min. 99.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.005 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.05 %
Sodium (Na) max. 0.01 %
Strontium (Sr) max. 0.05 %
Insoluble in Water max. 0.005 %
Oxidizing Substances (as NO3) max. 0.003 %
pH of 5% Solution at 20°C 4.5 - 6.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5