Print…
Heptano, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8085.9200EA 4121.66 EUR
8085.9200 8085.1000
Heptano, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Heptano
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Ponto de ebulição: 97…98 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90,5 °C
Densidade: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009544
Número CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Boiling Range 94 - 99 °C