Print…
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (por HPLC) substrato para beta-D-Glucosidase
Fornecedor: TCI
N0235-1G N0235-5G
TCIAN0235-1GEA 49 EUR
TCIAN0235-1G TCIAN0235-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (por HPLC) substrato para beta-D-Glucosidase
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006593
Número CAS: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ff20001657ac014b0441ae6c9d28244a44f3c3&vid=680d7b0f3289bb395afa679b77efa625eda55ad5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -98.0 to -105.0 deg (C=1, H2O)
Water 3.8 to 7.0 %