Print…
4-Methoxystyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M0130-10ML M0130-25ML
TCIAM0130-10MLEA 86 EUR
TCIAM0130-10ML TCIAM0130-25ML
4-Methoxystyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Methoxystyrene
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Fusão: 3,3 °C
Densidade: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008619
Número CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&vid=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %