Print…
EDTA sal monossódico férrico ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethylenedinitrilotetra-acetic acid iron (III) sodium salt, Edetic acid iron (III) monosodium salt, Edetic acid iron (III) sodium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid iron (III) sodium salt, Iron (III) sodium ethylenediaminetetraacetate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid iron (III) monosodium salt, EDTA iron sodium, Sodium ferric ethylenediaminetetraacetate, Iron (III) monosodium ethylenediaminetetraacetate, Sodium feredetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid iron (III) monosodium salt
E0092-25G E0092-500G
TCIAE0092-25GEA 16 EUR
TCIAE0092-25G TCIAE0092-500G
EDTA sal monossódico férrico ≥90.0% (por análise titulométrica)
EDTA ferric monosodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Peso Molecular: 367.05 g/mol
Ponto de Fusão: 80
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078215
Número CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 14,04031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&vid=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %