Print…
Cyclopentyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2543-5G C2543-1G
TCIAC2543-5GEA 77 EUR
TCIAC2543-5G TCIAC2543-1G
Cyclopentyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Cyclopentyl isocyanate
Fórmula: C₆H₉NO
Peso Molecular: 111.14 g/mol
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Inflamação: 36°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093695
Número CAS: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&vid=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %